Learn More
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol, TRC
Código de producto. 30322337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322337 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30322337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57696510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
CAS 2818-66-8
Fórmula molecular C7H7N3S
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
SMILES Nc1ccc2nc(S)[nH]c2c1
Nombre IUPAC 5-amino-1,3-dihidrobenzimidazol-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 165.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0361