Learn More
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11481640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11481640 25 g 25 g
11491640 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11481640 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26999.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2818-66-8 | C7H7N3S | 165.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2818-66-8
Fórmula molecular C7H7N3S
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00022671
Clave InChI BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-mercaptobenzimidazole, 5-amino-2-benzimidazolethiol, 5-amino-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-amino-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-aminobenzimidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 5-amino-1,3-dihydro, 2-benzimidazolethiol, 5-amino, 5-amino-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-amino benzimidazole, 5-amino-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol
PubChem CID 2734002
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-2-thione
SMILES NC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
Punto de fusión 240°C to 244°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 96%