Learn More
5-Amino-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347549 5 g 5 g
11337549 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27961.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33630-94-3 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33630-94-3
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD03427652
Clave InChI CHYPHWOOCGECMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-hydroxypyridine, 5-aminopyridin-2-ol, 5-aminopyridin-2 1h-one, 3-amino-6-hydroxypyridine, 5-amino-2-pyridone, 5-amino-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-aminopyridine, 2 1h-pyridinone, 5-amino, 5-amino-2 1h-pyridone
PubChem CID 818256
Nombre IUPAC 5-amino-1H-piridin-2-ona
SMILES NC1=CCC(=O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-hydroxypyridine
Punto de fusión ∽180°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 97%