Learn More
Clorhidrato de ácido 5-amino-2-hidroximetilfenilborónico, TRC
Código de producto. 30319256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319256 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30319256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6279831G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-hydroxymethylphenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 117098-93-8
Fórmula molecular C7H8BNO2 . HCl
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-Amino-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole Hydrochloride, 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-6-amine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8BNO2.ClH/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6;/h1-3,10H,4,9H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc2COB(O)c2c1
Nombre IUPAC 1-hidroxi-3H-2,1-benzoxaborol-6-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 185.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0415