Learn More
Hidrocloruro de hemiester del ácido 5-amino-2-(hidroximetil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439965 250 mg 250 miligramos
15429965 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52629.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 117098-93-8 | C7H9BClNO2 | 185.41 g/mol
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester hydrochloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrocloruro de hemiester del ácido 5-amino-2-(hidroximetil)bencenoborónico se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117098-93-8
Fórmula molecular C7H9BClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.41
Número MDL MFCD04115645
Clave InChI ZDCBDYGPSUVCOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminobenzo c 1,2 oxaborol-1 3h-ol hydrochloride, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenylboronic acid, hcl, dehydrate, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hcl, dehydrate, 6-amino-3h-2,1-benzoxaborol-1-ol hydrochloride, 1-hydroxy-3h-2,1-benzoxaborol-6-amine hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hydrochloride, dehydrate, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane, hcl, 6-amino-2,1-benzoxaborol-1 3h-ol-hydrogen chloride 1/1, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronicacid, hcl, dehydrate
PubChem CID 44118730
Nombre IUPAC 1-hidroxi-3H-2,1-benzoxaborol-6-amina; clorhidrato
SMILES Cl.NC1=CC2=C(COB2O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester hydrochloride
Punto de fusión 300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.42
Porcentaje de pureza 95%