Learn More
5-amino-2-hidroxibenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-hydroxybenzonitrile |
| CAS | 87029-84-3 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3,10H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)c(c1)C#N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2-hidroxibenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 134.135 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.048 |