Learn More
Ácido 5-amino-2-hidroxi-4'-sulfo[1,1'-bifenil]-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Sulfophenyl)-5-aminosalicylic acid |
| CAS | 887256-40-8 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O6 S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-2-hydroxy-4'-sulfo[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 5-Amino-2-hydroxy-3-(4-sulfophenyl)benzoic Acid, 3-(4-Sulfophenyl)-5-aminosalicylic Acid, Mesalamine impurity P, 3-(4-sulfophenyl)-5-aminosalicylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO6S/c14-8-5-10(12(15)11(6-8)13(16)17)7-1-3-9(4-2-7)21(18,19)20/h1-6,15H,14H2,(H,16,17)(H,18,19,20) |
| SMILES | Nc1cc(C(=O)O)c(O)c(c1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-2-hidroxi-3-(4-sulfofenil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 309.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.0307 |