Learn More
5-Amino-2-cianobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30323581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323581 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30323581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6036301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
CAS 654-70-6
Fórmula molecular C8 H5 F3 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
SMILES Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-amino-2-(trifluorometilo)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 186.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0405