Learn More
5-amino-2-cianobenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0405 |