Learn More
5-amino-2-cianobenzotrifluoruro-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride-d3 |
| CAS | 1329792-44-0 |
| Fórmula molecular | C8H2D3F3N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile-d3, 4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-tolunitrile-d3, 2-Trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile-d3, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)aniline-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]C1=C(C(=C(C(=C1C#N)C(F)(F)F)[2H])N)[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2,3,5-trideuterio-6-(trifluorometil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 189.15 |