Learn More
5-amino-2-clorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-chlorophenol |
| CAS | 6358-06-1 |
| Fórmula molecular | C6H6ClNO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-aminophenol, 3-Amino-6-chlorophenol, 3-Hydroxy-4-chloroaniline, 5-Amino-2-chlorophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClNO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2-clorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 143.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0138 |