Learn More
5-Amino-2-clorobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686324 5 g Frasco de vidrio 5 g
10284220 25 g Frasco de vidrio 25 g
10753631 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 320-51-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-51-4
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 195.57
Número MDL MFCD00007846
Clave InChI ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 2-chloro-5-aminobenzotrifluoride, acbt, benzenamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-5-aminebenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 67574
ChEBI CHEBI:59245
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34.0°C to 38.0°C
Color Naranja o rosa a blanco
Punto de ebullición 85.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 134°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(Cl)CF3
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.