Learn More
Ácido 5-amino-2-clorobenzoico, TRC
Código de producto. 30315103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315103 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30315103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60409510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid
CAS 89-54-3
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Chloro-5-aminobenzoic Acid, 3-Amino-6-chlorobenzoic Acid, 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid, NSC 25172
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2-clorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 171.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0087