Learn More
5-Aminoácido-2-clorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373556 25 g 25 g
11383556 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14501.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-54-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-54-3
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007845
Clave InChI GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
PubChem CID 37879
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2-clorobenzoico
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Densidad 1.5
Cantidad 25 g
Beilstein 2090422
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza ≥98%