Learn More
Ácido 5-amino-2-clorobenzoico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15462142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462142 100 g 100 g
15452142 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335251000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puede desarrollar algo de turbidez o cristalizarse parcialmente al precipitarse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-54-3
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007845
Clave InChI GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
PubChem CID 37879
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2-clorobenzoico
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 184.0°C to 188.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.