Learn More
5-amino-2-clorobencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-chlorobenzenesulfonamide |
| CAS | 2015-19-2 |
| Fórmula molecular | C6 H7 Cl N2 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN2O2S/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2-clorobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 206.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9917 |