Learn More
5-Amino-2-cloro-4-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437618 25 g 25 g
15427618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61115.14
Solicitar formato a granel o personalizado
5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-amino-2-cloro-4-metilpiridina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66909-38-4
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.586
Número MDL MFCD03427661
Clave InChI PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-6-chloro-4-picoline, 5-amino-2-chloro-4-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-4-picoline, 3-amino-6-chloro-4-methyl-pyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro-4-methyl, pubchem6206, 6-chloro-4-methyl-3-pyridinamine, 6-chloro-4-methyl-3-pyridylamine, 3-amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-chloro-4-methyl-3-pyridineamine
PubChem CID 2734425
Nombre IUPAC 6-cloro-4-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=CC(=NC=C1N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Color Naranja
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido