Learn More
5-amino-2-cloro-4-fluorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol |
| CAS | 84478-72-8 |
| Fórmula molecular | C6H5ClFNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-fluoro-5-aminophenol, 2-Fluoro-4-chloro-5-hydroxyaniline, 4-Chloro-2-fluoro-5-hydroxyaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10/h1-2,10H,9H2 |
| SMILES | Nc1cc(O)c(Cl)cc1F |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2-cloro-4-fluorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 161.56 |