Learn More
Ácido 5-amino-2-cloro-4-fluorobenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 172404-33-0 |
| Fórmula molecular | C7H5ClFNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClFNO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-2-cloro-4-fluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.9993 |