Learn More
5-amino-2-cloro-2,3-dihidrotiazolo[4,5-d]pirimidina-7-(6H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-chloro-2,3-dihydrothiazolo[4,5-d]pyrimidine-7-(6H) |
| CAS | 30161-95-6 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl N4 O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClN4OS/c6-4-8-2-1(12-4)3(11)10-5(7)9-2/h4H,(H4,7,8,9,10,11) |
| SMILES | NC1=NC2=C(SC(Cl)N2)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2-cloro-3,6-dihidro-2H-[1,3]tiazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 204.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9873 |