Learn More
Ácido 5-amino-2-carboxi-4-ciano-3-tiofenacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic Acid |
| CAS | 674773-14-9 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-3-(carboxymethyl)-4-cyanothiophene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O4S/c9-2-4-3(1-5(11)12)6(8(13)14)15-7(4)10/h1,10H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | O=C(O)CC1=C(C(O)=O)SC(N)=C1C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-3-(carboximetil)-4-cianotiofeno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 226.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226 |