Learn More
(5-amino-2-butil-3-benzofuranil)[4-[3-(dibutilamino)propoxi]fenil]metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Amino-2-butyl-1-benzofuran-3-yl)(4-(3-(dibutylamino)propoxy)phenyl)methanone |
| CAS | 141644-91-9 |
| Fórmula molecular | C30 H42 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methanone, (5-amino-2-butyl-3-benzofuranyl)[4-[3-(dibutylamino)propoxy]phenyl]-, (5-Amino-2-butyl-3-benzofuranyl)[4-[3-(dibutylamino)propoxy]phenyl]methanone, 5-Amino-2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]benzofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H42N2O3/c1-4-7-11-28-29(26-22-24(31)14-17-27(26)35-28)30(33)23-12-15-25(16-13-23)34-21-10-20-32(18-8-5-2)19-9-6-3/h12-17,22H,4-11,18-21,31H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(N)cc23 |
| Nombre IUPAC | (5-amino-2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[3-(dibutilamino)propoxi]fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 478.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.3195 |