Learn More
Ácido 5-amino-2-bromobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416848 5 g 5 g
15426848 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60382.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2840-02-0 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Además, se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2840-02-0
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD07368968
Clave InChI FEXDUVBQBNYSQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-bromo-benzoic acid, 4-bromo-3-carboxyaniline, benzoic acid,5-amino-2-bromo, benzoic acid, 5-amino-2-bromo, pubchem4637, acmc-209h2e, 5-amino-2-bromobenzoicacid, 2-bromo-5-aminobenzoic acid, ksc561g5h, 5-amino-2-bromo benzoic acid
PubChem CID 2769624
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2-bromobenzoico
SMILES NC1=CC(C(O)=O)=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-bromobenzoic acid
Punto de fusión 171°C to 179°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 95%