Learn More
5-Amino-2-bromo-3-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452699 25 g 25 g
15442699 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66134.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 38186-83-3 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38186-83-3
Fórmula molecular C6H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD03095085
Clave InChI IEONGQZSAUAAKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-bromo-3-picoline, 5-amino-2-bromo-3-methylpyridine, 3-pyridinamine, 6-bromo-5-methyl, 6-bromo-5-methyl-3-pyridylamine, 6-bromo-5-methyl-3-aminopyridine, pubchem1129, ksc985c1p, 2-bromo-3-methyl-5-aminopyridine, 2-bromo-5-amino-3-methylpyridine, 6-bromo-5-methyl-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 12362446
Nombre IUPAC 6-bromo-5-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=CC(N)=CN=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine
Punto de fusión 97°C to 100°C
Color Gris
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 471832
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido