Learn More
5-Amino-2,4-difluorofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495197 5 g 5 g
15485197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32479.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113512-71-3
Fórmula molecular C6H5F2NO
Peso molecular (g/mol) 145.109
Número MDL MFCD04973718
Clave InChI CXADAFQCFSVRGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2,4-difluorobenzenol, 2,4-difluoro-5-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2,4-difluoro, aminodifluorobenzenol, acmc-20e9pc, 2,4-difluoro-5-aminophenol, 2,4-difluoro-5-amino-phenol
PubChem CID 2782999
Nombre IUPAC 5-amino-2,4-difluorofenol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2,4-difluorophenol
Punto de fusión ∽177°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.11
Porcentaje de pureza 98%