Learn More
5-amino-2,4-dicloropirimidina, TRC
Código de producto. 30313634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313634 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30313634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6047201G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
CAS 5177-27-5
Fórmula molecular C4H3Cl2N3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-Dichloro-5-pyrimidinamine, NSC 86381
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
SMILES Nc1cnc(Cl)nc1Cl
Nombre IUPAC 2,4-dicloropirimidin-5-amina
Peso molecular (g/mol) 163.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.9704