Learn More
5-amino-2,4-dicloropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine |
| CAS | 5177-27-5 |
| Fórmula molecular | C4H3Cl2N3 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 2,4-Dichloro-5-pyrimidinamine, NSC 86381 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2 |
| SMILES | Nc1cnc(Cl)nc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloropirimidin-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.9704 |