Learn More
5-Amino-2,4-dicloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425357 5 g 5 g
15435357 250 mg 250 miligramos
15415357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32606.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5177-27-5 | Molecular Formula: C4H3Cl2N3 | Molecular Weight: 163.989 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5177-27-5
Fórmula molecular C4H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 163.989
Número MDL MFCD05662684
Clave InChI RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 257797
Nombre IUPAC 2,4-dicloropirimidin-5-amina
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-amino-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, 2,4-dichloro-5-pyrimidinamine, 5-amino-2, 4-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorpyrimidin-5-amin, pubchem21459, acmc-209kvs, ksc497e8n
Formula Weight (peso de la fórmula) 164
Porcentaje de pureza 97%