Learn More
5-Amino-2,4-diclorofenol, 97 %
Código de producto. 15462819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462819 250 mg 250 miligramos
15442819 1 g 1 g
15452819 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66753.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39489-79-7
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 178.01
Número MDL MFCD00186187
Clave InChI QPHMVRPABQUYGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101471
Nombre IUPAC 5-amino-2,4-diclorofenol
SMILES NC1=CC(O)=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2,4-dichlorophenol
Punto de fusión 133°C to 137°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Beilstein 2717129
Sinónimo 2,4-dichloro-5-aminophenol, 5-amino-2,4-dichlorobenzenol, 2,4-dichloro-5-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2,4-dichloro, aminodichlorobenzenol, acmc-20aidn, 3-amino-4,6-dichlorophenol, 5-amino-2,4-dichloro-phenol, phenol,5-amino-2,4-dichloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido