Learn More
Ácido 5-amino-2,4,6-triyodoisoftálico, TRC
Código de producto. 30341884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341884 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30341884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6308101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid
CAS 35453-19-1
Fórmula molecular C8 H4 I3 N O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo-, Isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo- (6CI), 5-Amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,6-Triiodo-5-aminoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)O)c1I
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 558.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.7274