Learn More
Ácido 5-amino-2,4,6-triyodoisoftálico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439717 250 g 250 g
11419717 10 g 10 g
11429717 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22178.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35453-19-1 | C8H4I3NO4 | 558.836 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35453-19-1
Fórmula molecular C8H4I3NO4
Peso molecular (g/mol) 558.836
Número MDL MFCD00190167
Clave InChI JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, unii-a17g990rt0, 5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-iodoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalicacid, isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, acmc-209ih0, ksc224s6b, aronis25361
PubChem CID 3015783
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxílico
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1I)N)I)C(=O)O)I)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Punto de fusión 265°C to 270°C
Cantidad 250 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.84
Porcentaje de pureza 95%