Learn More
5-Amino-2-(3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropoxi)acetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone |
| CAS | 56980-94-0 |
| Fórmula molecular | C15 H24 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone, Celiprolol Hydrochloride Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O3/c1-10(18)13-7-11(16)5-6-14(13)20-9-12(19)8-17-15(2,3)4/h5-7,12,17,19H,8-9,16H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(N)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[5-amino-2-[3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 280.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1787 |