Learn More
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Inmiscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole |
| Punto de ebullición | 95°C to 97°C (12 mmHg) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.499 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 1343593 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.12 |
| Show More |