Learn More
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425767 1 g 1 g
11435767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24336.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1544-85-0 | C7H5F2NO2 | 173.119 g/mol
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Inmiscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1544-85-0
Fórmula molecular C7H5F2NO2
Peso molecular (g/mol) 173.119
Número MDL MFCD00190144
Clave InChI CVYQRDKVWVBOFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluoro-5-aminobenzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-5-amine, 2,2-difluoro-5-amino-1,3-benzodioxole, 5-amino-2,2-difluorobenzodioxole, 5-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1,3-benzodioxol-5-amine, 2,2-difluoro, 3,4-difluoromethylenedioxy aniline, 3,4-difluoromethylene dioxy aniline, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-ylamine
PubChem CID 2736893
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(O2)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Punto de ebullición 95°C to 97°C (12 mmHg)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.499
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 1343593
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.12
Porcentaje de pureza ≥97%