Learn More
5-Amino-2-(2,4-diclorofenoxi)piridina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470230 250 mg 250 miligramos
11480230 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50683.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85686-48-2
Fórmula molecular C11H8Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 255.10
Número MDL MFCD00052643
Clave InChI XBBAKFQNAVTALV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-2,4-dichlorophenoxy pyridin-3-amine, 5-amino-2-2,4-dichlorophenoxy pyridine, 6-2,4-dichlorophenoxy-3-pyridylamine, acmc-20am6j, maybridge1_001016, 2,4-dichlorophenoxy-5-pyridinamine, 6-2,4-dichloro-phenoxy-pyridin-3-ylamine, 6-2,4-dichlorophenoxy pyridin-3-amine,97
PubChem CID 735776
Nombre IUPAC 6-(2,4-diclorofenoxi)piridin-3-amina
SMILES NC1=CN=C(OC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-(2,4-dichlorophenoxy)pyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.11
Porcentaje de pureza 99%