Learn More
Monohidrato de 5-amino-1H-tetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436936 500 g 500 g
11416936 25 g 25 g
11426936 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24018.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15454-54-3 | CH5N5O | 103.085 g/mol
5-Aminotetrazole monohydrate is a useful reagent in condensation reactions to form pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de 5-aminotetrazol es un reactivo útil en las reacciones de condensación para formar pirimidinas.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol (1,36 %).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15454-54-3
Fórmula molecular CH5N5O
Peso molecular (g/mol) 103.085
Número MDL MFCD00149327
Clave InChI JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-tetrazol-5-amine hydrate, 5-amino-1h-tetrazole monohydrate, 5-aminotetrazole monohydrate, 5-amino-1h-tetrazole hydrate, 5-aminotetrazole hydrate, 1h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, 2h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, tetrazol-5-amine, 5-aminotetrazole.h2o, 5-aminotetrazole h2o
PubChem CID 12211273
Nombre IUPAC 2H-tetrazol-5-amina; hidrato
SMILES C1(=NNN=N1)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Punto de fusión ∼203°C (decomposition)
pH 3.7
Cantidad 500 g
Número UN UN1325
Beilstein 108872
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol (1.36%).
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.08 (85.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2H-Tetrazol-5-amine,hydrate