Learn More
Hemisulfato de 5-amino-1H-pirazol-4-carboxamida, Mikromol™
Product Code. 18012460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
18012460 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18012460 Supplier Mikromol Supplier No. MM0034.010025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hemisulfato de 5-amino-1H-pirazol-4-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate
CAS 27511-79-1
Nombres de analitos o componentes 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C4 H6 N4 O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Allopurinol Imp. A (EP), Allopurinol USP Related Compound A, Allopurinol USP RC A, 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, Allopurinol Imp. A (EP) as Hemisulphate, Allopurinol Stage 2, Ph Eur Allopurinol Impurity A, USP Allopurinol Related Compound A, Allopurinol Related Compound A as Hemisulfate, Allopurinol Impurity A as Hemisulphate
Fórmula InChI InChI=1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
SMILES NC(=O)c1cn[nH]c1N.NC(=O)c2cn[nH]c2N.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 5-amino-1H-pirazol-4-carboxamida; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 350.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0757 g/mol