Learn More
5-Amino-1H-indazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356966 25 g 25 g
11346966 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06705.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19335-11-6 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19335-11-6
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.154
Número MDL MFCD00037975
Clave InChI XBTOSRUBOXQWBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoindazole, 5-amino-1h-indazole, 2h-indazol-5-amine, 5-indazolamine, 1h-indazole-5-amine, 1h-indazol-5-ylamine, indazol-5-ylamine, 1h-indazole, 5-amino, 5-aminobenzopyrazole, 5-amino-indazole
PubChem CID 88012
Nombre IUPAC 1H-indazol-5-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)C=NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1H-indazole
Punto de fusión 172°C to 178°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%