Learn More
Éster metílico del ácido 5-amino-1H-indazol-7-carboxílico, TRC
Código de producto. 30327476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327476 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30327476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA612650100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1H-indazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 885272-08-2
Fórmula molecular C9H9N3O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Methyl 5-amino-1H-indazole-7-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)7-3-6(10)2-5-4-11-12-8(5)7/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
SMILES COC(=O)c1cc(N)cc2cn[nH]c12
Nombre IUPAC 5-amino-1H-indazol-7-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 191.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0695