Learn More
Éster metílico del ácido 5-amino-1H-indazol-7-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1H-indazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 885272-08-2 |
| Fórmula molecular | C9H9N3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methyl 5-amino-1H-indazole-7-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)7-3-6(10)2-5-4-11-12-8(5)7/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(N)cc2cn[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1H-indazol-7-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 191.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0695 |