Learn More
5-Amino-1H-imidazol-4-carboxamida, Mikromol™
Descripción
5-Amino-1H-imidazol-4-carboxamida, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide |
| CAS | 360-97-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H6 N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dacarbazine Imp. B (EP), Dacarbazine USP Related Compound A, Dacarbazine USP RC A, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-4-carbamoylimidazole, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, AIC, AICA, Ba 2756, NSC 7784, Temozolomide Imp A (EP), Dacarbazine Related Compound A, Dacarbazine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | NC(=O)c1nc[nH]c1N |
| Mostrar más |