Learn More
5-Amino-1H-benzotriazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386946 5 g 5 g
11376946 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06660.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3325-11-9 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
5-Amino-1H-benzotriazole is used as azole building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-amino-1H-benzotriazol se utiliza como compuesto básico de azol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3325-11-9
Fórmula molecular C6H6N4
Peso molecular (g/mol) 134.14
Número MDL MFCD00047209
Clave InChI XSFHICWNEBCMNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminobenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 1h-benzotriazol-6-amine, 1h-benzotriazol-5-amine, 5-amino-1h-benzotriazole, 2h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, benzotriazole-5-ylamine, 3h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 5-amino benzotriazole
PubChem CID 76844
Nombre IUPAC 2H-benzotriazol-5-amina
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1H-benzotriazole
Punto de fusión 157°C to 162°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 121262
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 98%