Learn More
5-Amino-1H-bencimidazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10361463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10361463 1 g 1 g
10250173 10 g 10 g
10585973 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10361463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC34641DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2818-66-8
Fórmula molecular C7H7N3S
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00022671
Clave InChI BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-mercaptobenzimidazole, 5-amino-2-benzimidazolethiol, 5-amino-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-amino-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-aminobenzimidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 5-amino-1,3-dihydro, 2-benzimidazolethiol, 5-amino, 5-amino-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-amino benzimidazole, 5-amino-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol
PubChem CID 2734002
SMILES NC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1H-benzimidazole-2-thiol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-2-thione
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22