Learn More
5-Amino-1-terc-butil-3-fenilmetil-4-cianopirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-tert-butyl-3-phenylmethyl-4-cyanopyrazole |
| CAS | 158001-18-4 |
| Fórmula molecular | C15 H18 N4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N4/c1-15(2,3)19-14(17)12(10-16)13(18-19)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9,17H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)n1nc(Cc2ccccc2)c(C#N)c1N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-3-bencil-1-terc-butilpirazol-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 254.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1531 |