Learn More
5-amino-1-(terc-butilo)-3-(4-clorofenil)-1H-pirazola-4-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10120992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10120992 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10120992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SS00047DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
CAS 180903-14-4
% mín. CAS 97.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C14H15ClN4
Número MDL MFCD01935935
Sinónimo 5-amino-1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-3-4-chlorophenyl-1-1,1-dimethylethyl, aminobutylchlorophenylpyrazolecarbonitrile, 1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
Clave InChI HKCFCHLGYDCCSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)N1C(=C(C(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C#N)N
Nombre IUPAC 5-amino-1-terc-butilo-3-(4-clorofenil)pirazola-4-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 274.752
PubChem CID 2747447
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.75
Porcentaje de pureza 97%