Learn More
5-Amino-1-terc-butil-3-(3-metilbencil)-4-cianopirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)-4-cyanopyrazole |
| CAS | 1185162-28-0 |
| Fórmula molecular | C16 H20 N4 |
| Cantidad | 200 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N4/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-14-13(10-17)15(18)20(19-14)16(2,3)4/h5-8H,9,18H2,1-4H3 |
| SMILES | Cc1cccc(Cc2nn(c(N)c2C#N)C(C)(C)C)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-terc-butil-3-[(3-metilfenil)metil]pirazol-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 268.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1688 |