Learn More
5-Amino-1-terc-butil-3-(3-bromobencil)-1H-pirazol-4-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile |
| CAS | 1428640-42-9 |
| Fórmula molecular | C15H17BrN4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17BrN4/c1-15(2,3)20-14(18)12(9-17)13(19-20)8-10-5-4-6-11(16)7-10/h4-7H,8,18H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc(Br)c2)c(C#N)c1N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-3-[(3-bromofenil)metil]-1-terc-butilpirazol-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 333.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.0637 |