Learn More
5-Amino-1-terc-butil-3-(1'-naftilmetil)-4-cianopirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)-4-cyanopyrazole |
| CAS | 221243-77-2 |
| Fórmula molecular | C19 H20 N4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N4/c1-19(2,3)23-18(21)16(12-20)17(22-23)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10H,11,21H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc3ccccc23)c(C#N)c1N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-terc-butil-3-(naftalen-1-ilmetil)pirazol-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 304.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1688 |