Learn More
5-Amino-1-pentanol, TRC
Código de producto. 30133444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133444 100 g 100 g
30010702 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618975100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2508-29-4
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.16
Sinónimo 1-Amino-5-hydroxypentane, 1-Amino-5-pentanol, 5-Aminopentanol, 5-Hydroxy-1-pentanamine, 5-Hydroxypentylamine, Pentanolamine;
Nombre IUPAC 5-aminopentano-1-ol
SMILES NCCCCCO
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-pentanol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0997