Learn More
5-Amino-1-pentanol, solución acuosa al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-pentanol |
| % mín. CAS | 48.0 |
| % máx. CAS | 52.0 |
| Densidad | 0.9870g/mL |
| Temperatura de inflamación | >100°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | OH(CH2)5NH2 |
| Cantidad | 25 mL |
| Gravedad específica | 0.987 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.